D5030
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium
Without glucose, L-glutamine, phenol red, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DME, DMEM
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
phenol red: no
NaHCO3: no
L-glutamine: no
HEPES: no
glucose: no
sodium pyruvate: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- to culture the isolated flexor digitorum brevis (FDB) fibers to measure exogenous fatty acid (FA) utilization as part of oxygen consumption rate (OCR) measurements
- to culture the isolated tibialis anterior (TA) muscle fibers for lactate measurements
- to culture the human bone marrow mesenchymal stem cells for osteogenic differentiation to prepare a low-glucose medium to culture human hepatocellular carcinoma HepG2 cells
Quantidade
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
suplemento
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
3-D Culture Matrix™ Mouse Laminin I may be used as a gel or as a media additive to study cellular growth and differentiation in three dimensions in vitro.
Cultrex® Basement Membrane Extract (BME) is a soluble form of basement membrane purified from Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor.
Cultrex® 3-D Culture Matrix™ RGF BME is the first Basement Membrane Extract produced and qualified specifically for use in 3D culture studies.