D1152
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - alto teor de glicose
HEPES Modification, With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate and pyruvate, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DME, DMEM
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
L-glutamine: yes
glucose: high
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Quantidade
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
suplemento
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1