Documentos Principais
56436C
SAFC
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - alto teor de glicose
with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, without phenol red, without sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, powder, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
DME, DMEM
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
descrição
for research or for further manufacturing use
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
phenol red: no
L-glutamine: yes
glucose: high
sodium pyruvate: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
O meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) é uma modificação do meio basal Eagle (BME) que contém concentrações quatro vezes maiores de aminoácidos e vitaminas. A formulação original contém 1000 mg/l de glicose e foi usada para cultura de células embrionárias de camundongo. Desde então, ele foi modificado de várias maneiras para dar suporte a culturas primárias de células de camundongo e frango, além de diversas células normais e transformadas. Cada um desses meios oferece uma combinação diferente de L-glutamina e piruvato de sódio. Além disso, os níveis de glicose foram elevados para 4500 mg/l, contribuindo para o nome "DMEM/alto".
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) that contains four-fold concentrations of the amino acids and vitamins. The original formulation contained 1000 mg/L of dextrose and was used to culture embryonic mouse cells. Since then, it has been modified in several ways to support primary cultures of mouse and chicken cells, as well as a variety of normal and transformed cells. Additionally, the dextrose level has been raised to 4500 mg/L, contributing to the name "DMEM/High."
Quantidade
Formulated to contain 13.4 grams of powder per liter of medium.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)