D9785
DMEM/F-12
With HEPES, without ʟ-glutamine, ʟ-leucine, ʟ-lysine, ʟ-methionine, CaCl2, MgCl₂, MgSO4, sodium bicarbonate, and phenol red, powde, suitable for cell cutlure
Sinônimo(s):
Mistura 1:1 de DME/F-12
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Meio de Eagle modificado por Dulbecco/Mistura de nutrientes de Ham F-12, With 15 mM HEPES, without L-glutamine, L-leucine, L-lysine, L-methionine, CaCl2, MgCl2, MgSO4, sodium bicarbonate, and phenol red, powder, suitable for cell culture
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
L-glutamine: no
HEPES: 15 mM
sodium pyruvate: 0.055 g/L
NaHCO3: no
phenol red: no
glucose: 3.15 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Quantidade
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
suplemento
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?