D6421
DMEM/F-12
With HEPES, sodium bicarbonate and sodium pyruvate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Mistura 1:1 de DME/F-12
About This Item
Produtos recomendados
product name
Meio de Eagle modificado por Dulbecco/Mistura de nutrientes de Ham F-12, With 15 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
L-glutamine: no
phenol red: yes
NaHCO3: yes
HEPES: 15 mM
glucose: 3.15 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham is used in cell culture & proliferation assays. It is also used in bone marrow-derived macrophages culture.
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1