N6658
Nutrient Mixture F-12 Ham
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Ham’s F-12
About This Item
Produtos recomendados
product name
Nutrient Mixture F-12 Ham, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
L-glutamine: yes
HEPES: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- to culture Chinese hamster ovary cells overexpressing insulin receptor (CHO-IR)
- to culture LAN-1 cells
- to maintain SUM149, SUM159, SUM190, FC-IBC02, BCX010, and IBC3 cells
- with Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) media in a 1:1 ratio to culture oral cavity squamous cell carcinoma (OSCC) cell lines.
geralmente comprado junto com este produto
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1