N6908
Nutrient Mixture F-10 Ham
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Ham’s F-10
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Nutrient Mixture F-10 Ham, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
L-glutamine: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
phenol red: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
geralmente comprado junto com este produto
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?