I3390
IMDM
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Iscove′s MDM, Iscoves MDM, Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium, IMDM
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Iscove′s Modified Dulbecco′s Medium, liquid, sterile-filtered, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
phenol red: yes
L-glutamine: no
glucose: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?