51471C
Iscove′s Modified Dulbecco′s Medium
liquid
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
IMDM
About This Item
Produtos recomendados
descrição
for research or for further manufacturing use
with 4.0 mM L-glutamine, with 25 mM HEPES
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
componentes
phenol red: 15.93 mg/L
NaHCO3: 3024 mg/L
L-glutamine: 582 mg/L
HEPES: 5958 mg/L
sodium pyruvate: 110 mg/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
geralmente comprado junto com este produto
suplemento
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3