I7633
IMDM
With ʟ-glutamine and HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Iscove′s MDM, Iscoves MDM, Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium, IMDM
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Iscove′s Modified Dulbecco′s Medium, With L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
componentes
phenol red: yes
glucose: yes
L-glutamine: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Quantidade
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?