M4892
McCoy′s 5A Medium
Modified, with L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
5A basal medium
About This Item
Nível de qualidade
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.21915 g/L
glucose: 3.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- human colon carcinoma cell lines (HCT116, RKO, FET, CBS, HCT116b, and TENN) to study the function of leucine-rich repeat-containing G-protein-coupled receptor (LGR5) in colon cancer metastasis
- human colorectal HCT116 cells to study miR-224 over-expression in cancer
- osteoblasts to study ion reactivity of calcium-deficient hydroxyapatite in standard cell culture media
Ações bioquímicas/fisiológicas
Quantidade
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3