M8403
McCoy′s 5A Medium
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
5A basal medium
About This Item
Produtos recomendados
product name
McCoy′s 5A Medium, Modified, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
glucose: 3.0 g/L
phenol red: 0.011 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- G-361 melanoma cells;
- 87-MG cells
- human colon carcinoma cell line HCT116
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1