D7777
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - alto teor de glicose
With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DME, DMEM
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
glucose: high
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
O meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) é uma modificação do meio basal Eagle (BME) que contém concentrações quatro vezes maiores de aminoácidos e vitaminas. A formulação original contém 1000 mg/l de glicose e foi usada para cultura de células embrionárias de camundongo. Desde então, ele foi modificado de várias maneiras para dar suporte a culturas primárias de células de camundongo e frango, além de diversas células normais e transformadas. Cada um desses meios oferece uma combinação diferente de L-glutamina e piruvato de sódio. Além disso, os níveis de glicose foram elevados para 4500 mg/l, contribuindo para o nome "DMEM/alto".
Quantidade
Formulada para conter 13,5 gramas de pó por litro de meio.
Reconstituição
Suplementar com 3,7 g/l de bicarbonato de sódio
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
suplemento
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
PLoS computational biology, 15(5), e1006934-e1006934 (2019-05-03)
Neural systems are organized in a modular way, serving multiple functionalities. This multiplicity requires that both positive (e.g. excitatory, phase-coherent) and negative (e.g. inhibitory, phase-opposing) interactions take place across brain modules. Unfortunately, most methods to detect modules from time series
Cell transplantation, 28(4), 413-424 (2019-03-08)
Cerebral dopamine neurotrophic factor (CDNF) shows beneficial effects in rodent models of Parkinson's and Alzheimer's disease. The brain is a challenging target for protein therapy due to its exclusive blood-brain barrier. Hence, the therapeutic protein should be delivered directly to
Virology journal, 14(1), 124-124 (2017-06-28)
Canine distemper (CD) is a widespread infectious disease that can severely impact a variety of species in the order Carnivora, as well as non-carnivore species such as non-human primates. Despite large-scale vaccination campaigns, several fatal outbreaks have been reported in
Molecular medicine reports, 22(2), 1111-1118 (2020-07-07)
Neuromyelitis optica (NMO) is a severe neurological demyelinating autoimmune disease that affects the optic nerves and spinal cord. There is currently no effective cure or therapy. Aquaporin‑4 (AQP4) is a known target of the autoimmune antibody NMO‑IgG. Therefore, binding of
Polish journal of microbiology, 63(2), 203-209 (2014-08-15)
With the implementation of the WHO strategic plan for the elimination of measles, the number of measles cases in European Region has decreased. However, outbreaks are still observed. Although most measles cases affect unvaccinated individuals, cases with vaccinated persons are