Documentos Principais
D1145
Sigma-Aldrich
DMEM - high glucose
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, sodium pyruvate, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell cutlure
Sinônimo(s):
DME, DMEM
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Nome do produto
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - alto teor de glicose, With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-glutamine, sodium pyruvate, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
O meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) é uma modificação do meio basal Eagle (BME) que contém concentrações quatro vezes maiores de aminoácidos e vitaminas. A formulação original contém 1000 mg/l de glicose e foi usada para cultura de células embrionárias de camundongo. Desde então, ele foi modificado de várias maneiras para dar suporte a culturas primárias de células de camundongo e frango, além de diversas células normais e transformadas. Cada um desses meios oferece uma combinação diferente de L-glutamina e piruvato de sódio. Além disso, os níveis de glicose foram elevados para 4500 mg/l, contribuindo para o nome "DMEM/alto".
Reconstituição
Supplement with 0.584 g/L L-glutamine.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ştefan Ţălu et al.
Molecular vision, 24, 902-912 (2019-02-05)
This study aimed to quantify the three-dimensional micromorphology of the surface of the human lens capsule as a function of age. Imaging experiments were conducted on whole human lenses received from eight human cadavers (donor age range: 30-88 years). Imaging
Tracy A O'Mara et al.
Nature communications, 9(1), 3166-3166 (2018-08-11)
Endometrial cancer is the most commonly diagnosed cancer of the female reproductive tract in developed countries. Through genome-wide association studies (GWAS), we have previously identified eight risk loci for endometrial cancer. Here, we present an expanded meta-analysis of 12,906 endometrial
Jikai Zhao et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 178, 354-368 (2018-02-17)
Hippocampal synaptic plasticity is the basis of spatial memory and cognition and is strongly regulated by both testicular androgens (testosterone, T) and hippocampal estrogens (17β-estradiol, E2) converted from T by aromatase, which is inhibited by letrozole (LET), but the contribution
Sina Naddaf Dezfuli et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 79, 647-660 (2017-06-21)
The present research was aimed at developing magnesium-matrix composites that could allow effective control over their physiochemical and mechanical responses when in contact with physiological solutions. A biodegradable, bioactive ceramic - bredigite was chosen as the reinforcing phase in the
Shinsuke Matsuzaki et al.
PloS one, 10(4), e0123578-e0123578 (2015-05-01)
Recently, accumulating reports have suggested the importance of endoplasmic reticulum (ER) stress signaling in the differentiation of several tissues and cells, including myoblasts and osteoblasts. Secretory cells are easily subjected to ER stress during maturation of their secreted proteins. Skin