D4947
DMEM - low glucose
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, without phenol red and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DME, DMEM
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - baixo teor de glicose, With 1000 mg/L glucose, L-glutamine and sodium bicarbonate, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, tested
componentes
glucose: low
sodium pyruvate: no
phenol red: no
L-glutamine: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?