D5523
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - baixo teor de glicose
With 1000 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DME, DMEM
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
HEPES: no
glucose: low
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O meio de′Eagle modificado por′Dulbecco (DME) é uma modificação do meio basal Eagle (BME) que inclui uma concentração quatro vezes maior de aminoácidos e vitaminas, bem como componentes suplementares adicionais. A fórmula original do DME, relatada pela primeira vez para a cultura de células embrionárias de camundongo, continha 1.000 mg/l de glicose. Uma alteração com 4.500 mg/l de glicose é ideal para o cultivo de determinados tipos de células.
Aplicação
O meio de′Eagle modificado por′Dulbecco com baixo teor de glicose tem sido usado na diferenciação e cultura de células-tronco mesenquimais (MSCs) humanas e murinas.
Quantidade
Formulado para conter 10,0 gramas de pó por litro de meio.
Reconstituição
Suplementar com 3,7 g/l de bicarbonato de sódio.
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
suplemento
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Daniela Steffens et al.
Journal of biomaterials applications, 32(5), 663-676 (2017-10-11)
Laminin-functionalized poly-d,l-lactic acid scaffolds were produced. Following this, mesenchymal stem cells and keratinocytes were seeded on biomaterials for the in vivo experiments, where the biomaterials with or without cells were implanted. The analysis is comprised of the visual aspect and mean
Hsi-Hsien Hsu et al.
Journal of cellular physiology, 233(7), 5458-5467 (2017-12-17)
Oxaliplatin (OXA), is a third generation platinum drug used as first-line chemotherapy in colorectal cancer (CRC). Cancer cells acquires resistance to anti-cancer drug and develops resistance. ATP-binding cassette (ABC) drug transporter ABCG2, one of multidrug resistance (MDR) protein which can
Gayatri Jamwal et al.
Biochimica et biophysica acta, 1865(6), 920-931 (2018-04-06)
IGF1R is a ubiquitous receptor tyrosine kinase that plays critical roles in cell proliferation, growth and survival. Clinical studies have demonstrated upregulation of IGF1R mediated signaling in a number of malignancies including colon, breast, and lung cancers. Overexpression of the
Akon Higuchi et al.
Scientific reports, 5, 10217-10217 (2015-05-15)
Human adipose-derived stem cells (hADSCs) exhibit heterogeneous characteristics, indicating various genotypes and differentiation abilities. The isolated hADSCs can possess different purity levels and divergent properties depending on the purification methods used. We developed a hybrid-membrane migration method that purifies hADSCs
Ming-Cheng Chen et al.
Environmental toxicology, 33(5), 587-593 (2018-02-13)
Colorectal cancer (CRC) is one of the most common cancers and causes of cancer-related death. There are several first-line chemotherapeutic drugs used to treat CRC. Oxaliplatin (OXA) is an alkylating cytotoxic agent that is usually combined with other chemotherapeutic drugs