D2902
DMEM - low glucose
With ʟ-glutamine and sodium pyruvate, without sodium bicarbonate and phenol red, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DME, DMEM
About This Item
Produtos recomendados
product name
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - baixo teor de glicose, With 1000 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate and phenol red, powder, suitable for cell culture
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
H2O: soluble 10 g/L, clear
componentes
glucose: low
NaHCO3: no
phenol red: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Quantidade
Reconstituição
Outras notas
geralmente comprado junto com este produto
suplemento
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1