Key Documents
D0422
Sigma-Aldrich
DMEM - high glucose
With sodium bicarbonate, without ʟ-methionine, ʟ-cystine and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DME, DMEM
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - alto teor de glicose, With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-methionine, L-cystine and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
glucose: high
phenol red: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
O meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) é uma modificação do meio basal Eagle (BME) que contém concentrações quatro vezes maiores de aminoácidos e vitaminas. A formulação original contém 1000 mg/l de glicose e foi usada para cultura de células embrionárias de camundongo. Desde então, ele foi modificado de várias maneiras para dar suporte a culturas primárias de células de camundongo e frango, além de diversas células normais e transformadas. Cada um desses meios oferece uma combinação diferente de L-glutamina e piruvato de sódio. Além disso, os níveis de glicose foram elevados para 4500 mg/l, contribuindo para o nome "DMEM/alto".
Reconstituição
Supplement with 0.584 g/L L-glutamine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Ruth I C Glasgow et al.
Neurogenetics, 18(4), 227-235 (2017-10-28)
Mitochondrial diseases are characterised by clinical, molecular and functional heterogeneity, reflecting their bi-genomic control. The nuclear gene GFM2 encodes mtEFG2, a protein with an essential role during the termination stage of mitochondrial translation. We present here two unrelated patients harbouring
Stacey L Borrego et al.
Journal of lipid research, 62, 100056-100056 (2021-03-02)
Methionine (Met) is an essential amino acid and critical precursor to the cellular methyl donor S-adenosylmethionine. Unlike nontransformed cells, cancer cells have a unique metabolic requirement for Met and are unable to proliferate in growth media where Met is replaced
Yun Yeon Park et al.
Experimental & molecular medicine, 50(4), 46-46 (2018-04-28)
ATP depletion inhibits cell cycle progression, especially during the G1 phase and the G2 to M transition. However, the effect of ATP depletion on mitotic progression remains unclear. We observed that the reduction of ATP after prometaphase by simultaneous treatment
Mohammad Al Sorkhy et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 15(1), 128-136 (2016-01-16)
Families of cyclin-like proteins have emerged that bind and activate cyclin dependent kinases (Cdk)s, directing the phosphorylation of noncanonical Cdk substrates. One of these proteins, Spy1, has demonstrated the unique ability to directly bind and activate both Cdk1 and Cdk2
K Parzych et al.
Cell death & disease, 6, e2031-e2031 (2016-01-01)
The cellular mechanisms that control protein degradation may constitute a non-oncogenic cancer cell vulnerability and, therefore, a therapeutic target. Although this proposition is supported by the clinical success of proteasome inhibitors in some malignancies, most cancers are resistant to proteasome