Documentos
MP41G10
Millipore
mPAGE® 4-12% Bis-Tris Precast Gels
4-12% Bis-Tris, 10 well, 1mm
Sinônimo(s):
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
About This Item
Código UNSPSC:
41105320
NACRES:
NC.01
product name
Gel bis-tris 4%-12% pré-moldado mPAGE®, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well
prazo de validade
18 mo.
embalagem
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 10 well
cassete L × C
10 cm × 8 cm
espessura do gel
1 mm
volume máximo do poço
80 μL
well wells
10 wells
compatibilidade
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Gel bis-tris 4%-12% pré-moldado mPAGE, 10 × 8 cm
  • Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Aplicação
Géis bis-tris 4%-12% mPAGE para separação de proteínas de alta resolução
  • Carregue até 60 μl de amostra por poço
  • Tempo de corrida típico de 30 min (MES, 180 V) ou 34 min (MOPS, 200 V)
  • Inverta a junta quando usando com os sistemas Bio-Rad Mini-PROTEAN
  • Use um adaptador (MPTA) com o XCell SureLock e outros sistemas compatíveis
Western blot
Informações legais
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Bis-Tris gels and buffers for superior protein resolution compared to traditional tris-glycine gels.
Protocolos
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Conteúdo relacionado
mPAGE® precast polyacrylamide gels for electrophoresis provide high-resolution protein separation, along with a reduced cost and time-savings for users. mPAGE gels are compatible with common electrophoresis tanks and boast an increased sample well volume