FG0465
IMDM
With stable-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Cell culture medium, Iscove′s MDM, Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium, Modified Dulbecco′s medium
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Iscove′s Modified Dulbecco′s Medium, With L-alanyl-L-glutamine and sodium bicarbonate, sterile-filtered, liquid, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
sterile
linha de produto
AQmedia™
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, tested
componentes
stable glutamine: yes
NaHCO3: yes
glucose: yes
phenol red: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?