M2643
Sulfato de magnésio
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
Magnesium Sulphate, Magnesium(II) sulfate, MgSO4
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
densidade de vapor
<0.01 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- as a component of M63 working medium solution for E. coli microcolonies in gel beads and Synechocystis liquid growth medium
- as a buffer component for phosphoglycerate mutase assay and ribokinase activity assay
- in ice-cold assay buffer for plasma membrane cholesterol measurement assay in immortalized bone marrow-derived macrophages (iBMDMs)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?