SLM-244
Minimum Essential Medium Eagle complete medium
With non-essential amino acids, sodium pyruvate, L-gluamine and 10% US origin FBS, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
EMEM, MEM
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
MEM Complete Medium, with NEAA, 1 mM sodium pyruvate, 2mM L-Glut, and 10% FBS, contains non-essential amino acids, 1mM sodium pyruvate, 2mM L-glut, and 10% U.S. origin FBS
Nível de qualidade
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Qualidade
Osmolality= 281-311mOsm/kg
Endotoxin= ≤2EU/mL
Mycoplasma= Negative
Sterility Tested= Negative for Growth
Appearance= Orange/ Red Clear Liquid
Cell Line Tested= U-251 MG Human Glioblastoma
Exoneração de responsabilidade
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1