56416C
Meio mínimo essencial de Eagle
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, with non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
MEM
About This Item
Produtos recomendados
descrição
for research or for further manufacturing use
Nível de qualidade
forma
dry powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
phenol red: 10.620 mg/L
L-glutamine: 292 mg/L
NaHCO3: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Quantidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2