Documentos Principais
56449C
SAFC
Meio mínimo essencial de Eagle
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, without calcium chloride, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
MEM
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
descrição
for research or for further manufacturing use
Nível de qualidade
Formulário
dry powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 10.620 mg/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Quantidade
Formulated to contain 11.0 grams of powder per liter of medium.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ping Ye et al.
BMC cell biology, 10, 2-2 (2009-01-14)
Control of intercellular penetration of microbial products is critical for the barrier function of oral epithelia. We demonstrated that CD24 is selectively and strongly expressed in the cells of the epithelial attachment to the tooth and the epithelial lining of