Documentos Principais
1.11148
Supelco
Sulfite Test Kit, colorimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
Sinônimo(s):
Kit de teste visual de sulfito
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de sulfito, titrimetric, for use with MQUANT®
analito(s) específico(s)
sulfite
Nível de qualidade
compatibilidade
for use with MQUANT®
método de detecção
titrimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Este teste de sulfito MQuant® (anteriormente MColortest®) é adequado para a determinação titrimétrica usando uma seringa graduada. Ele pode ser utilizado para analisar
  • Lençóis freáticos, água potável e águas de superfície
  • Água residual
  • Água de caldeira
  • Água de alimentação de caldeira
  • Água em sistemas de aquecimento
  • Alimentos e bebidas, leite e laticínios
Esse teste não é adequado para água do mar.
Método
Em solução sulfúrica, por titulação com solução de iodato de potássio usando amido como indicador, os íons iodeto são oxidados em iodo, que por sua vez oxida os íons sulfito em íons sulfato. No ponto final de titulação, o excesso de iodo forma um complexo azul com o indicador. A concentração de sulfito é determinada a partir do consumo da solução de titulação (determinação iodométrica).
Método: titrimétrico (iodométrico) com pipeta de titulação MQuant®
O teste pode ser utilizado para determinação titrimétrica de sulfito em águas residuais, água de caldeira e água em sistemas de aquecimento.
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Alkalinity Test titrimetric, for use with MQUANT®
Supelco
1.11109
Alkalinity Test
Supelco
Supelco
QC1541
Sulfite in Water
Teste de cloreto colorimetric, 500-3000 mg/L (Cl-), MQuant®
Supelco
1.10079
Teste de cloreto
Sea salts NutriSelect® Basic
Millipore
S9883
Sea salts
Acetaminofeno Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1005
Acetaminofeno
Protocolos
Preparation of a standard solution for Sulfite