Key Documents
1.01746
Supelco
Sulfite Test, photometric
photometric, 1.0-60.0 mg/L (SO32-), 0.8-48.0 mg/L (SO2), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Teste de sulfito, photometric, 1.0-60.0 mg/L (SO32-), 0.8-48.0 mg/L (SO2), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 150 tests
analito(s) específico(s)
sulfite
faixa de medição
0.8-48.0 mg/L (SO2)
1.0-60.0 mg/L (SO32-)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Ellman’s reagent)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 1,0 - 60,0 mg/l SO₃²⁻ 0,8 - 48,0 mg/l SO₂ Spectroquant®
Este teste de reagente de sulfito Spectroquant® permite uma quantificação precisa do teor de sulfito em amostras aquosas, bem como em alimentos e bebidas (ex. cerveja).
Método aplicado: Em solução neutra, os íons de sulfito reagem com ácido 2,2’-dinitro-5,5’-ditiodibenzoico (reagente de Ellman’) para formar um tiossulfato orgânico. Essa reação resulta na liberação de um tiol que é determinado fotometricamente.
Os kits de teste de reagente Spectroquant®contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Prove 600 suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
Supelco
173018
Prove 600
Teste de sulfato photometric, 0.50-50.0 mg/L (SO42-), Spectroquant®
Supelco
1.01812
Teste de sulfato
Supelco
Supelco
QC1541
Sulfite in Water
Teste de ferro photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Supelco
1.14761
Teste de ferro
Sulfito de sódio analytical standard
Supelco
08981
Sulfito de sódio
Prove 300 suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
Supelco
173017
Prove 300
Protocolos
Preparation of a standard solution for Sulfite
Method: Photometric determination with 2,2'-dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid (Ellman's reagent)