Documentos Principais
1.14761
Supelco
Iron Test, photometric
photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de ferro, photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 1000 tests
sufficient for 250 tests (depending on package size)
analito(s) específico(s)
iron
faixa de medição
0.0025-5.00 mg/L (Fe)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Triazine)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 0,0025 a 5,00 mg/l Fe Spectroquant®
Esse teste de ferro Spectroquant® permite a quantificação precisa de íons de ferro em várias águas. Todos os íons de ferro são reduzidos em íons de ferro (II). Em um meio tamponado com tioglicolato, eles reagem com um derivado de triazina para formar um complexo vermelho-violeta determinado fotometricamente.
As tiras de teste MQuant® podem ser usadas para pré-testar uma amostra de modo econômico e rápido para estimar a concentração de ferro e um possível fator de diluição antes de usar um método quantitativo, como um teste Spectroquant®.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Calcium Test photometric, 0.20-4.00 mg/L (Ca), Spectroquant®
Supelco
1.00049
Calcium Test
Iron Test colorimetric, 0.1-50 mg/L (Fe), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.11136
Iron Test
Teste de nitrito photometric, 0.002-1.00 mg/L (NO2-N), 0.007-3.28 mg/L (NO2-), Spectroquant®
Supelco
1.14776
Teste de nitrito
Teste de manganês photometric, 0.005-2.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
Supelco
1.01846
Teste de manganês
Teste de cromato photometric, 0.010-3.00 mg/L (Cr), 0.02-6.69 mg/L (CrO4), Spectroquant®
Supelco
1.14758
Teste de cromato
Teste de cobre photometric, 0.02-6.00 mg/L (Cu), Spectroquant®
Supelco
1.14767
Teste de cobre
Crack Set 10C sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc, Spectroquant®
Supelco
1.14688
Crack Set 10C
Teste de Nitrato photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Supelco
1.09713
Teste de Nitrato
Artigos
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
Protocolos
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
Photometric determination subsequent to decomposition with sulfuric acid and Perhydrol
Sample preparation and determination of heavy metals in textiles
Conteúdo relacionado
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.