Documentos Principais
1.14794
Supelco
Silicate (Silicic Acid) Test, photometric
photometric, 0.011-10.70 mg/L (SiO2), 0.005-5.00 mg/L (Si), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NB.21
Nome do produto
Teste de silicato (ácido silícico), photometric, 0.011-10.70 mg/L (SiO2), 0.005-5.00 mg/L (Si), Spectroquant®
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
silicate
faixa de medição
0.005-5.00 mg/L (Si)
0.011-10.70 mg/L (SiO2)
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Silicomolybdenum blue)
Descrição geral
Método: fotométrico 0,011-10,70 mg/l SiO₂ 0,005 - 5,00 mg/l Si Spectroquant®
O método é análogo a APHA 4500-SiO2 D+E, ASTM D859-10 e DIN 38405-21.
Este teste de reagente de silicato Spectroquant® possibilita uma quantificação precisa do teor de silicato (ácido salicílico) em amostras aquosas.
Método aplicado: Em soluções sulfúricas, os íons de silicato reagem com íons de molibdato para formar um heteropoliácido amarelo que é reduzido a silicone-molibdênio azul. Esse corante é determinado fotometricamente.
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Teste de ferro photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Supelco
1.14761
Teste de ferro
Silicic acid 99.9%, 20 μm, purified by refining
Sigma-Aldrich
288772
Silicic acid
Protocolos
Photometric determination using the Silicon molybdenum blue method subsequent to fusion melting
Silicon (total) in drinking water - Photometric determination using the Silicon molybdenum blue method subsequent to fusion melting
Photometric determination using the Silicon molybdenum blue method subsequent to fusion melting