Key Documents
1.14410
Supelco
Silicate (Silicic Acid) Test Kit, colorimetric
0.01-0.25 mg/L (Si), 0.02-0.53 mg/L (SiO₂), MQuant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Teste de silicato (ácido silícico), colorimetric, 0.01-0.25 mg/L (Si), 0.02-0.53 mg/L (SiO2), for use with MCOLORTEST®
analito(s) específico(s)
silicate
Nível de qualidade
faixa de medição
0.01-0.25 mg/L (Si)
0.02-0.53 mg/L (SiO2)
compatibilidade
for use with MCOLORTEST®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: colorimétrico com cartão de cores e bloco comparador com tubos de ensaio longos com 0,01 - 0,02 - 0,04 - 0,06 - 0,08 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 mg/l de Si 0,02 - 0,04 - 0,09 - 0,13 - 0,17 - 0,21 - 0,32 - 0,43 - 0,53 mg/l de SiO₂ MColortest®
O teste de silicato (ácido silícico) MQuant® (anteriormente MColortest®) pode ser usado, por exemplo, para determinar o silicato em:
  • Lençóis freáticos, água de superfície e água do mar
  • Água potável e água mineral
  • Água industrial e de processos
  • Água de caldeira e de alimentação de caldeira
  • Águas residuais e de percolação
Método
Em soluções sulfúricas, os íons de silicato reagem com íons de molibdato para formar um heteropoliácido amarelo. Isso é reduzido a azul de sílico-molibdênio. A concentração de silicato é medida de maneira semiquantitativa por comparação visual da cor da solução de medição com os campos coloridos do disco de cores. A vividez única da impressão e sua graduação de cores fina permitem uma análise precisa, mesmo nos valores mais baixos do intervalo de concentrações.
Os tubos de ensaio longos permitem a cobertura de um intervalo de medição sensível.
Usando o pacote de recarga 1.18323 contendo todos os reagentes, o kit de teste original pode ser usado por um período muito longo, fazendo dele um sistema especialmente econômico e ecológico. 
Nota de análise
Teste de aplicaçãoem conformidade
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3