1.01813
Teste de silicato (ácido silícico)
photometric, 0.5-500.0 μg/L (SiO2), 0.12-116.85 μg/L (Si), Spectroquant®
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 100 tests
sufficient for 900 tests (depending on package size)
analito(s) específico(s)
silicate
faixa de medição
0.12-116.85 μg/L (Si)
0.2-233.7 μg/L (Si)
0.25-250.00 μg/L (SiO2)
0.5-500.0 μg/L (SiO2)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Silicomolybdenum blue)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O método é análogo a APHA 4500-SiO2 D+E, ASTM D859-10 e DIN 38405-21.
Esse teste de reagente de silicato Spectroquant® possibilita uma quantificação precisa do teor de silicato (ácido salicílico) em amostras aquosas.
Método aplicado: Em soluções sulfúricas, os íons de silicato reagem com íons de molibdato para formar um heteropoliácido amarelo que é reduzido a silicone-molibdênio azul. Esse corante é determinado fotometricamente.
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Efficiency of industrial plants and equipment constitutes one of the basic preconditions for sustainable economic operations. One avoidable problem is posed by the undesirable build-up of deposits, i.e., scale – in pipes, boilers, and turbines, whose principal cause is silicate. A rapid and sensitive test can ensure control over this threat.