Documentos Principais
1.00857
Supelco
Silicate (Silicic Acid) Test, photometric
photometric, 1.1-1070 mg/L (SiO2), 0.5-500 mg/L (Si), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de silicato (ácido silícico), photometric, 1.1-1070 mg/L (SiO2), 0.5-500 mg/L (Si), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 100 tests
analito(s) específico(s)
silicate
faixa de medição
0.5-500 mg/L (Si)
1.1-1070 mg/L (SiO2)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Molybdosilicate)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 1,1-1.070 mg/l SiO₂ 0,5-500 mg/l Si Spectroquant®
O método é análogo a APHA 4500-SiO2 C.
Este teste de reagente de silicato Spectroquant® possibilita uma quantificação precisa do teor de silicato (ácido salicílico) em amostras aquosas.
Método aplicado: Em soluções sulfúricas, os íons de silicato reagem com íons de molibdato para formar um heteropoliácido amarelo que é determinado fotometricamente.
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Silicon (total) in drinking water - Photometric determination using the Silicon molybdenum blue method subsequent to fusion melting