1.18323
Silicate (Silicic Acid) Test Refill pack
for use with MQUANT®
Sinônimo(s):
Silicate Visual Test Kit Refills
About This Item
Produtos recomendados
Características
refill
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
silicate
compatibilidade
for use with MQUANT®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Method
In sulfuric solution silicate ions react with molybdate ions to form a yellow heteropoly acid. This is reduced to silicomolybdenum blue. The silicate concentration is measured semiquantitatively by visual colorimetric evaluation.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3