1.08045
Silicate (Silicic Acid) Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Sinônimo(s):
Silicate Visual Test Kit Refills
About This Item
Produtos recomendados
Características
refill
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
silicate
compatibilidade
for use with MCOLORTEST®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
The test can be used for the determination of silicate e.g. in groundwater and surface water, drinking water and industrial water.
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3