Documentos Principais
1.14758
Supelco
Chromate Test, photometric
photometric, 0.010-3.00 mg/L (Cr), 0.02-6.69 mg/L (CrO4), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de cromato, photometric, 0.010-3.00 mg/L (Cr), 0.02-6.69 mg/L (CrO4), Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 250 tests
analito(s) específico(s)
chromate
faixa de medição
0.010-3.00 mg/L (Cr)
0.02-6.69 mg/L (CrO4)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Diphenylcarbazide)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 0,010-3,00 mg/l Cr 0,02-6.69 mg/l CrO₄ Spectroquant®
O método é análogo a APHA 3500-Cr D e DIN 38405-52.
Este teste de reagente de cromato Spectroquant® possibilita uma quantificação precisa da concentração de cromo (VI) em amostras aquosas como íons de cromato ou dicromato. Para a detecção de cromo complexo (III) ou cromo total (soma de cromo (VI) e cromo (III)), a amostra deve ser decomposta pela digestão.
Método aplicado: Em solução fracamente fosfórica, os íons de cromo (VI) reagem com a difenilcarbazida para formar cromo (III) e difenilcarbazona, que formam um complexo vermelho-violeta que é determinado fotometricamente.
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3