Documentos Principais
1.14825
Supelco
Aluminum Test, photometric
photometric, 0.020-1.20 mg/L (Al), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de alumínio, photometric, 0.020-1.20 mg/L (Al), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 350 tests
350 tests
analito(s) específico(s)
aluminium
faixa de medição
0.020-1.20 mg/L (Al)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Chromazurol S)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Método: fotométrico 0,020 - 1,20 mg/l Al Spectroquant®
O método é análogo ao APHA 3500-Al-B e ao DIN ISO 10566 E30. Esse teste de reagente alumínio Spectroquant® permite uma quantificação precisa do teor de alumínio em amostras aquosas.
Método aplicado: Em uma solução fracamente ácida tamponada com acetato, os íons de alumínio reagem com cromazurol S para formar um composto azul-violeta que é determinado por fotometria. Devido à coloração laranja intrínseca do branco do reagente, a solução de medição tem cor laranja-avermelhada a vermelha.
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Teste de cloreto photometric, 2.5-250 mg/L (Cl-), Spectroquant®
Supelco
1.14897
Teste de cloreto
Teste de ferro photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Supelco
1.14761
Teste de ferro
Sulfate Test photometric, 5-300 mg/L (SO42-), Spectroquant®
Supelco
1.02537
Sulfate Test
Teste de Nitrato photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Supelco
1.09713
Teste de Nitrato
Teste de sulfeto photometric, 0.020-1.50 mg/L (S2-), Spectroquant®
Supelco
1.14779
Teste de sulfeto
Protocolos
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to fusion melting
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition