1.10015
Aluminum Test Strips, colorimetric
10-250 mg/L (Al), MQuant®
Sinônimo(s):
Aluminium chemical test strips
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Aluminium Test, colorimetric, 10-250 mg/L (Al), MQuant®
descrição
semi-quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
analito(s) específico(s)
aluminium
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
faixa de medição
10-250 mg/L (Al)
método de detecção
colorimetric
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Design for sustainability benefits:
We continue to demonstrate our commitment to our planet and a sustainable future by exploring ways to improve existing products in our portfolio. We have recently reviewed the current line of MQuant® test strips to identify key opportunities to minimize impact without compromising on the product performance.
This product has benefited from:
- Test strip with reduction
- Recycled aluminum tube
- Digital instruction leaflet
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3