Key Documents
1.14413
Supelco
Aluminum Test Kit, colorimetric
0.07-0.80 mg/L (Al), MQuant®
Sinônimo(s):
Kit de teste visual de alumínio
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Teste de alumínio, colorimetric, 0.07-0.80 mg/L (Al), for use with MQUANT®
analito(s) específico(s)
aluminium
Nível de qualidade
faixa de medição
0.07-0.80 mg/L (Al)
compatibilidade
for use with MQUANT®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: colorimétrico com cartão de cores e bloco comparador com tubos de ensaio curtos de 0,07 - 0,12 - 0,20 - 0,35 - 0,50 - 0,65 - 0,80 mg/l de Al MQuant®
O teste de alumínio MQuant® (anteriormente MColortest®) mede íons alumínio, por exemplo, em lençóis freáticos e água de superfície, água do mar, água potável e água de aquário.
Método
Em uma solução fracamente ácida tamponada com acetato, os íons de alumínio reagem com cromazurol S para formar um composto azul. Devido à coloração laranja intrínseca do branco do reagente, a solução de medição tem cor laranja-avermelhada a vermelha. A concentração de alumínio pode ser medida de maneira semiquantitativa por comparação visual da cor da solução de medição com os campos coloridos do cartão de cores. A vividez única da impressão e sua graduação de cores fina permitem uma análise precisa, mesmo nos valores mais baixos do intervalo de concentrações.
Usando o pacote de recarga 1.18452 contendo todos os reagentes, o kit de teste original pode ser usado por um período muito longo, fazendo dele um sistema especialmente econômico e ecológico. 
Este teste pode ser usado em
  • Lençóis freáticos e água de superfície, água do mar
  • Água potável e água mineral
  • Águas de aquicultura
  • Água de caldeira e de alimentação de caldeira, e água de arrefecimento
  • Água industrial e de processos
  • Águas residuais e de percolação
  • Água residual de galvanoplastia
  • Água de piscinas
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1