Documentos Principais
1.14598
Supelco
Fluoride Test, photometric
photometric, 0.10-20.0 mg/L (F), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de fluoreto, photometric, 0.10-20.0 mg/L (F), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 100 tests
sufficient for 250 tests (depending on package size)
analito(s) específico(s)
fluoride
faixa de medição
0.10-20.0 mg/L (F)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Alizarin complexone)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 0,10 - 20,0 mg/l F Spectroquant®
O teste de fluoreto Spectroquant® permite a quantificação precisa de íons de fluoreto em várias águas. Os íons fluoreto ocorrem em vários minerais terrestres, mas estão presentes apenas em quantidades-traço em corpos de água na natureza. Em uma solução tamponada fracamente ácida, os íons fluoreto reagem com alizarina complexona e lantânio(III) para formar um complexo violeta determinado fotometricamente.
O método é análogo a EPA 340.3 e APHA 4500-F-E.
Todos os nossos kits de testes de células e reagentes são equipados com uma identificação ativa (código de barras 2D) exclusiva, que permite o reconhecimento fácil do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibragem automáticas.
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes altamente estáveis e prontas para uso para realizar análises de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2