Key Documents
1.01846
Supelco
Manganese Test, photometric
photometric, 0.005-2.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Teste de manganês, photometric, 0.005-2.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 250 tests
analito(s) específico(s)
manganese
faixa de medição
0.005-2.00 mg/L (Mn)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (PAN)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 0,005-2,00 mg/l Mn Spectroquant®
Este teste de reagente de manganês Spectroquant® permite a quantificação precisa da concentração de todos os íons de manganês em amostras aquosas.
Método aplicado: Todos os íons de manganês são reduzidos para íons de manganês (II) por ácido ascórbico. Em solução fracamente alcalina, esses íons de manganês (II) reagem com 1-(2-piridilazo)-2-naftol (PAN) para formar um complexo vermelho que é determinado fotometricamente.
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Aluminium Test colorimetric, 10-250 mg/L (Al), MQuant®
Supelco
1.10015
Aluminium Test
Zinc Test photometric, 0.05-2.50 mg/L (Zn), Spectroquant®
Supelco
1.14832
Zinc Test
Protocolos
Photometric determination subsequent to acid mineralisation