Documentos Principais
1.00816
Supelco
Manganese Test, photometric
photometric, 0.10-5.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste em cubetas de manganês, photometric, 0.10-5.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
analito(s) específico(s)
manganese
faixa de medição
0.10-5.00 mg/L (Mn)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Formaldioxime)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 0,10 - 5,00 mg/l Mn Spectroquant®
O método é análogo à norma DIN 38406-2.
Esse teste de células para análise de manganês Spectroquant® possibilita a quantificação precisa do teor de íons de manganês (II) em amostras aquosas.
Método aplicado: Em solução alcalina, os íons de manganês (II) reagem com oximas para formar um complexo vermelho-marrom, determinado fotometricamente.
Os testes celulares Spectroquant® são fornecidos com células redondas de 16 mm preenchidas e todos os reagentes necessários para realizar a análise de acordo com o folheto de instruções fornecido.
Todos os kits de teste em cubetas e reagentes Spectroquant® são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que permite o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system, spleen
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Photometric determination subsequent to acid mineralisation