Documentos Principais
1.01807
Supelco
Chloride Test, photometric
photometric, 0.10-5.00 mg/L (Cl-), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de cloreto, photometric, 0.10-5.00 mg/L (Cl-), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 100 tests
analito(s) específico(s)
chloride
faixa de medição
0.10-5.00 mg/L (Cl-)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Iron(III)-thiocyanate)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 0,10 - 5,00 mg/l Cl⁻ Spectroquant®
Esse teste de cloreto Spectroquant® permite a quantificação precisa de íons cloreto em várias águas e águas residuais. A concentração depende de fatores geológicos e da situação local geral.
No teste, os íons de cloreto reagem com o tiocianato de mercúrio (II) para formar cloreto de mercúrio (II). O tiocianeto liberado reage com íons ferro para formar um complexo de leitura. O método é análogo às normas EPA 325.1 e APHA 4500-Cl- E.
Todos os nossos kits de teste de células e reagentes são equipados com um identificador ativo (código de barras 2D) que permite o reconhecimento integrado do método e contêm informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Nitrate Test photometric, 0.3-30.0 mg/L (NO3-N), Spectroquant®
Supelco
1.01842
Nitrate Test
Teste de sulfato photometric, 0.50-50.0 mg/L (SO42-), Spectroquant®
Supelco
1.01812
Teste de sulfato
Sulfate Test photometric, 5-300 mg/L (SO42-), Spectroquant®
Supelco
1.02537
Sulfate Test
Chlorine Test colorimetric, 0-20 mg/L (Cl2), MQuant®
Supelco
1.17925
Chlorine Test