Documentos Principais
1.17924
Supelco
Chlorine Test Strips, colorimetric
greener alternative
0-500 mg/L (Cl₂), MQuant®
Sinônimo(s):
Tiras de teste químico de cloro
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de cloro, colorimetric, 0-500 mg/L (Cl2), MQuant®
descrição
semi-quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
analito(s) específico(s)
chlorine
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
faixa de medição
0-500 mg/L (Cl2)
método de detecção
colorimetric
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Método: Colorimétrico com tiras de teste de Cl2 de 0 - 25 - 50 - 100 - 200 - 500 mg/l, MQuant®
As tiras de teste de cloro MQuant® são adequadas para a rápida determinação de concentrações maiores de desinfetantes clorados, que são usados principalmente na indústria alimentícia. Na tira de testes, o cloro livre oxida um composto orgânico para formar um corante violeta. A concentração de cloro é medida de modo semiquantitativo por comparação visual da zona de reação na tira de teste com os campos da escala de cores. Para obter uma medida quantitativa ou medida de cloro total, consulte os testes do nosso portfólio Reflectoquant® ou Spectroquant®.
Desenvolvimento para benefícios sustentáveis:
Continuamos a demonstrar o nosso compromisso com o nosso planeta e com um futuro sustentável, explorando formas de melhorar os produtos existentes na nossa carteira. Recentemente, revisamos a linha atual de tiras de teste MQuant® para identificar as principais oportunidades de minimizar o impacto sem comprometer o desempenho do produto.
Este produto se beneficiou de:
  • Tira de teste com redução
  • Tubo de alumínio reciclado
  • Folheto de instruções digital
Saiba mais sobre a iniciativa: Pequenas alterações nas tiras de teste para grande impactos.
Aplicação
  • Análise de cloro livre em solução aquosa a uma concentração muito baixa com testes de fluxo lateral.: Esta pesquisa discute o uso de testes de fluxo lateral para medir o cloro livre na água em concentrações muito baixas, fornecendo um método sensível para a detecção de cloro na química analítica (Schwenke et al., 2019).
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Teste de cloro colorimetric, 0.25-15 mg/L (Cl2), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.14826
Teste de cloro
Chlorine Test photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Supelco
1.00602
Chlorine Test
Teste de cloro photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Supelco
1.00599
Teste de cloro
Teste de cloro photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Supelco
1.00598
Teste de cloro
Chloride Test colorimetric, 5-300 mg/L (Cl-), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.14401
Chloride Test
Protocolos
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Conteúdo relacionado
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine