Documentos Principais
1.14670
Supelco
Chlorine Test Kit, colorimetric
0.10-2.0 mg/L (Cl₂), MQuant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Chlorine Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.10-2.0 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
analito(s) específico(s)
chlorine
Nível de qualidade
faixa de medição
0.10-2.0 mg/L (Cl2)
compatibilidade
for use with MQUANT®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Method: colorimetric with color card 0.10 - 0.25 - 0.5 - 1.0 - 2.0 mg/l Cl₂ MQuant®
This MQuant® Chlorine test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card. The reagents are added to the sample, resulting in a color reaction. The concentration is determined by allocating the color to a value on a reference scale.
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Chlorine Cell Test photometric, 0.030-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Supelco
1.00595
Chlorine Cell Test
Teste de cloro photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Supelco
1.00598
Teste de cloro
Teste de cloro colorimetric, 0.25-15 mg/L (Cl2), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.14826
Teste de cloro
Chloride Test colorimetric, 5-300 mg/L (Cl-), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.14401
Chloride Test
Teste de cloreto colorimetric, 500-3000 mg/L (Cl-), MQuant®
Supelco
1.10079
Teste de cloreto
Protocolos
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Conteúdo relacionado
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine