Documentos Principais
1.14826
Supelco
Chlorine Test Kit, colorimetric
0.25-15 mg/L (Cl₂), MQuant®
Sinônimo(s):
Kit de teste visual de cloro
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de cloro, colorimetric, 0.25-15 mg/L (Cl2), for use with MCOLORTEST®
analito(s) específico(s)
chlorine
Nível de qualidade
faixa de medição
0.25-15 mg/L (Cl2)
compatibilidade
for use with MCOLORTEST®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
(cloro livre e total) Método: colorimétrico, DPD, com comparador de disco de cores 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 4 - 7 - 10 - 15 mg/l de Cl₂ MColortest®
Desinfetantes contendo cloro são os mais amplamente usados. Eles são particularmente aplicados na desinfecção de água potável e de piscinas. O teste de cloro MQuant® (anteriormente MColortest®) pode ser usado para determinar cloro livre e cloro total.
Este teste pode ser usado em
  • Água de piscinas
  • Água potável
  • Água residual
  • Soluções de desinfecção
Esse teste não é adequado para água do mar.
Método
Em solução pouco ácida, o cloro livre reage com dipropil-p-fenilenodiamina (DPD) para formar um corante vermelho-violeta. Na presença de iodeto de potássio, o cloro associado também é medido por essa reação. A concentração de cloro é medida de maneira semiquantitativa por comparação visual da cor da solução de medição com os campos coloridos do disco de cores. O teste avalia a reação de coloração baseado no método de transmitância da luz. Dessa forma, mesmo amostras de águas turvas e coloridas podem ser analisadas sem um preparo adicional.
O disco de cores é feito de um plástico extremamente duradouro, resistente à luz e, portanto, é adequado para uso em áreas industriais e ambientes molhados.
Usando o pacote de recarga 1.18326, o kit de teste original pode ser usado por um período muito longo, fazendo dele um sistema especialmente econômico e ecológico.
Aplicação
  • 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina como indicador multicolorimétrico de cloro em água, em conformidade com os valores das diretrizes de saúde: Este estudo concentra-se na utilização de 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina como indicador da presença de cloro na água, fornecendo um método para garantir a conformidade com as diretrizes de saúde através de um teste visual e direto (Palladino et al., 2020).
  • Análise de cloro livre em solução aquosa, a uma concentração muito baixa, com testes de fluxo lateral: Este artigo introduz um método para testar as concentrações de cloro livre na água a níveis muito baixos, utilizando ensaios de fluxo lateral, que são cruciais para o monitoramento da qualidade da água e para a garantia de padrões de segurança (Schwenke et al., 2019).
  • Alguns fatores que influenciam a estabilidade do Sterilox, uma água superoxidada: Este artigo, embora focado na estabilidade do Sterilox como desinfetante, trata do contexto mais amplo do uso de soluções de cloro em ambientes que exigem medidas sanitárias rigorosas, destacando a importância de testes regulares de cloro para garantir a eficácia (Rossi-Fedele et al., 2011).
Nota de análise
Teste de aplicação: em conformidade
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Protocolos
Preparation of a standard solution for total chlorine
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Conteúdo relacionado
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine