1.11117
Ammonium Test Kit, colorimetric
0.5-10 mg/L (NH₄⁺), MQuant®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ammonium Test, colorimetric, 0.5-10 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
analito(s) específico(s)
ammonium
Nível de qualidade
faixa de medição
0.5-10 mg/L (NH4+)
compatibilidade
for use with MQUANT®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Method
Ammonium ions react with Neßler′s reagent to form a yellow-brown compound. The ammonium concentration is measured semiquantitatively by allocating the color to a value on a reference scale.
The test can be used in:
- Groundwater and surface water
- Drinking water
- Wastewater
- Aquarium water, waters from aquaculture
- Boiler and boiler feed water, cooling water
- Swimming-pool water
- Soils and fertilizers after appropriate sample pretreatment
This test is not suited for seawater.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3