Documentos Principais
1.14657
Supelco
Ammonium Test Kit, colorimetric
0.5-10 mg/L (NH₄⁺), MQuant®
Sinônimo(s):
Ammonium Visual Test Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Ammonium Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.5-10 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
analito(s) específico(s)
ammonium
Nível de qualidade
faixa de medição
0.5-10 mg/L (NH4+)
compatibilidade
for use with MQUANT®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Method: colorimetric with color card 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 mg/l NH₄⁺ MQuant®
The test measures both ammonium ions and dissolved ammonia in freshwater and seawater. The test kit contains the easy to use colour card.
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Teste de amônio photometric, 0.010-3.00 mg/L (NH4-N), Spectroquant®
Supelco
1.14752
Teste de amônio