1.14774
Nitrite Test Kit, colorimetric
0.1-10 mg/L (NO₂⁻), MQuant®
Sinônimo(s):
Kit de teste visual de nitrito
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
Nome do produto
Teste de nitrito, colorimetric, 0.1-10 mg/L (NO2-), for use with MCOLORTEST®
analito(s) específico(s)
nitrite
Nível de qualidade
faixa de medição
0.1-10 mg/L (NO2-)
compatibilidade
for use with MCOLORTEST®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: colorimétrico com comparador de disco de cores 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 1,0 - 1,8 - 3,0 - 6,0 - 10 mg/l de NO MQuant®
O nitrito está naturalmente presente no solo, água e alimentos, e é essencial testar sua concentração regularmente para muitas aplicações. Com o teste de nitrito MQuant® (anteriormente Mcolortest)®) os nitritos podem ser monitorados cuidadosamente na água potável, lençol freático, bem como em águas de processo, residuais ou de aquário. O teste pode ser usado em:
Método
Em soluções ácidas, os íons nitrito reagem com o ácido sulfanílico para formar um sal diazônio, que por sua vez reage com dicloridrato de N-(1-naftil)etilenodiamina para formar um corante azo vermelho-violeta. A concentração de nitrito pode ser medida de maneira semiquantitativa por comparação visual da cor da solução de medição com os campos coloridos do disco de cores. O teste avalia a reação de coloração baseado no método de transmitância da luz. Dessa forma, mesmo amostras de águas turvas e coloridas podem ser analisadas sem um preparo adicional.
O disco de cores é feito de um plástico extremamente duradouro, resistente à luz e, portanto, é adequado para uso em áreas industriais e ambientes molhados.
- Lençóis freáticos e água de superfície, água do mar
- Água potável e água mineral
- Águas de aquicultura
- Água de caldeira e de alimentação de caldeira, e água de arrefecimento
- Águas residuais e água residual de galvanoplastia
- Alimentos, após pré-tratamento adequado das amostras
- Solos, após pré-tratamento adequado das amostras
Método
Em soluções ácidas, os íons nitrito reagem com o ácido sulfanílico para formar um sal diazônio, que por sua vez reage com dicloridrato de N-(1-naftil)etilenodiamina para formar um corante azo vermelho-violeta. A concentração de nitrito pode ser medida de maneira semiquantitativa por comparação visual da cor da solução de medição com os campos coloridos do disco de cores. O teste avalia a reação de coloração baseado no método de transmitância da luz. Dessa forma, mesmo amostras de águas turvas e coloridas podem ser analisadas sem um preparo adicional.
O disco de cores é feito de um plástico extremamente duradouro, resistente à luz e, portanto, é adequado para uso em áreas industriais e ambientes molhados.
Aplicação
- Características clínicas e laboratoriais de infecções do trato urinário em bebês lactentes: Discute os desafios diagnósticos e as caraterísticas das infecções do trato urinário em bebês, destacando a importância da detecção precisa para orientar o tratamento (Lo et al., 2018).
- Diferenciar a doença de Kawasaki da infecção do trato urinário em crianças febris com piúria e elevação de proteína C-reativa: Concentra-se no diagnóstico diferencial em cuidados pediátricos, que pode influenciar a escolha de testes de nitrito para um diagnóstico preciso e oportuno (Han e Lee, 2018).
- Características iniciais da doença de Kawasaki com piúria em bebês febris com menos de 6 meses: Aborda a sobreposição dos sintomas urinários na doença de Kawasaki, destacando a utilidade dos testes de nitrito em casos complexos (Yoon et al., 2018).
- A prática atual sobre o tratamento da tira reagente de urina pré-operatória resulta em mulheres submetidas à cirurgia ginecológica no País de Gales: Revisa os procedimentos relacionados ao atendimento pré-cirúrgico em ginecologia, indicando aplicações mais amplas de testes de nitrito em protocolos hospitalares (Walker et al., 2019).
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2