Documentos Principais
1.14979
Supelco
Embalagem de recarga de teste de cloro
for use with MCOLORTEST®
Sinônimo(s):
Reabastecimentos do kit de teste visual de cloro
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Características
refill
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
chlorine
compatibilidade
for use with MCOLORTEST®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Quando os reagentes do teste MQuant® (anteriormente MColortest®) são consumidos até o fim, o kit pode ser reabastecido através da compra do pacote de recarga adequado. Há pacotes de recarga disponíveis para diversos kits de teste, o que o torna um sistema particularmente econômico e ecológico.
Esse pacote de recarga contém todos os reagentes para o kit de teste MQuant® 1.14978 para a avaliação colorimétrica de cloro.
para MQuant 1.14978®
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Conteúdo relacionado
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine