Key Documents
1.18326
Supelco
Pacote de recarga de teste de cloro
for use with MCOLORTEST®
Sinônimo(s):
Reabastecimentos do kit de teste visual de cloro
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Características
refill
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
chlorine
compatibilidade
for use with MCOLORTEST®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Quando os reagentes do teste MQuant® (anteriormente MColortest®) são consumidos até o fim, o kit pode ser reabastecido através da compra do pacote de recarga adequado. Há pacotes de recarga disponíveis para diversos kits de teste, o que o torna um sistema particularmente econômico e ecológico.
Este pacote de recarga contém todos os reagentes para o kit de teste MQuant® 1.14826 para a avaliação colométrica do cloro.
Quando os reagentes do teste MQuant® são consumidos até o fim, o kit pode ser reabastecido através da compra do pacote de recarga adequado. Há pacotes de recarga disponíveis para diversos kits de teste MQuant®, o que o torna um sistema particularmente econômico.
para MQuant 1.14826®
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Preparation of a standard solution for total chlorine
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Conteúdo relacionado
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine