Documentos Principais
1.14978
Supelco
Chlorine Test Kit, colorimetric
0.1-2.0 mg/L (Cl₂), MQuant®
Sinônimo(s):
Kit de teste visual de cloro
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de cloro, colorimetric, 0.1-2.0 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
linha de produto
MQuant®
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
chlorine
faixa de medição
0.1-2.0 mg/L (Cl2)
compatibilidade
for use with MQUANT®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
(cloro livre) com reagente líquido Método: colorimétrico, DPD, com comparador de disco de cores 0,1-0,2-0,3-0,4-0,6-0,8-1,0-1,5-2,0 mg/l de Cl₂ MQuant®
O reagente líquido pode ser utilizado na determinação do cloro livre com o teste de cloro MQuant®. A concentração de cloro pode ser medida de maneira semiquantitativa por comparação visual da cor da solução de medição com os campos coloridos do disco de cores.
O teste de cloro MQuant® (anteriormente MColortest®) pode ser usado para a determinação de cloro livre e total, usando reagentes líquidos.
O teste pode ser usado em
  • Lençóis freáticos e água de superfície
  • Água potável e água mineral
  • Águas de aquicultura
  • Água residual
  • Água residual de galvanoplastia
  • Soluções de desinfecção
Esse teste não é adequado para água do mar.
Método
Em solução pouco ácida, o cloro livre reage com dietil-p-fenilenodiamina (DPD) para formar um corante vermelho-violeta. Na presença de iodeto de potássio, o cloro associado também é medido por essa reação. A concentração de cloro é medida de maneira semiquantitativa por comparação visual da cor da solução de medição com os campos coloridos do disco de cores.
O teste avalia a reação de coloração baseado no método de transmitância da luz. Dessa forma, mesmo amostras de águas turvas e coloridas podem ser analisadas sem um preparo adicional.
O disco de cores é feito de um plástico extremamente duradouro, resistente à luz e, portanto, é adequado para uso em áreas industriais e ambientes molhados.
Usando o pacote de recarga 1.14979 contendo todos os reagentes, o kit de teste original pode ser usado por um período muito longo, fazendo dele um sistema especialmente econômico e ecológico.
Aplicação
  • Tratamento e desinfecção de água: O teste de cloro é crucial para garantir a segurança e a eficácia dos processos de desinfeção da água. A medição precisa dos níveis de cloro livre e de cloro total é essencial para manter uma desinfecção adequada, minimizando a formação de subprodutos prejudiciais para a desinfecção (DBPs). Estudos recentes têm se concentrado na cinética das reações de cloro na água do mar e seu impacto na eficácia biocida e na segurança ambiental (Kinani et al., Critical reviews in Analytical Chemistry, 2022).
  • Monitoramento ambiental: O teste de cloro é usado para monitorar os níveis de cloro em várias matrizes ambientais, como rios, lagos e águas residuais. É essencial para avaliar o impacto da cloração nos ecossistemas aquáticos e para garantir a conformidade com as regulamentações ambientais. Técnicas cromatográficas e de espectrometria de massa avançadas são empregadas para especiar oxidantes produzidos com cloro e seus subprodutos na água do mar (Roumiguières et al., Critical reviews in Analytical Chemistry, 2023).
  • Saúde pública e segurança da água potável: Garantir a segurança da água potável é uma das principais preocupações. Os testes de cloro ajudam a manter o equilíbrio correto de cloro para um controle eficaz dos agentes patogênicos, evitando a cloração excessiva que poderia levar a riscos para a saúde. Métodos analíticos, incluindo métodos titrimétricos e colorimétricos, são utilizados para medir o cloro residual na água potável para garantir que atenda aos padrões de segurança (Ko et al., Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2022).
  • Aplicações industriais: O teste de cloro é essencial em vários processos industriais em que o cloro é utilizado, como na produção de papel e têxteis, e em sistemas de água de resfriamento. O monitoramento preciso dos níveis de cloro ajuda a otimizar esses processos e garantir a conformidade com as normas ambientais e de segurança (Kinani et al., Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2022).
  • Estudos de degradação fotoquímica: O teste de cloro também é utilizado em estudos de investigação que envolvem a degradação fotoquímica dos poluentes. Por exemplo, o uso de processos de cloro livre/UV em produtos farmacêuticos degradantes em soluções aquosas tem sido investigado usando a metodologia de superfície de resposta para otimizar as condições de máxima eficiência (Arman et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Protocolos
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Conteúdo relacionado
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine